5-Bromo-o-anisaldéhyde 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Bromo-2-methoxybenzaldehyde, 5-Bromo-2-anisaldehyde
167520250 167520050 167521000
ACRO167520250EA 42.9 EUR InStock
ACRO167520250 ACRO167520050 ACRO167521000
5-Bromo-o-anisaldéhyde 99%
5-Bromo-o-anisaldéhyde
Formule: C₈H₇BrO₂
MW: 215,05 g/mol
Point d'ébullition: 269 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 115…118 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003347
Numéro CAS: 25016-01-7
EINECS: 246-564-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to yellow to beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 115 to 119 °C
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité