5-Bromovanilline ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 3-Bromo-4-hydroxy-5-méthoxybenzaldéhyde
A12861.14EA 61.1 EUR InStock
A12861.14 A12861.22
5-Bromovanilline ≥98%
5-Bromovanilline
Purity: 98%
CAS No.: 2973-76-4
Molecular Formula: C8H7BrO3
Formula Weight: 231.05
Melting Point: 162-166°
Beilstein Reference: 2049761
Formule: C₈H₇BrO₃
MW: 231,05 g/mol
Point d'ébullition: 314 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 162…166 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006940
Numéro CAS: 2973-76-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité