Bromo-6-vératraldéhyde ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
A13591.14EA 214 EUR InStock
A13591.14 A13591.22 A13591.06
Bromo-6-vératraldéhyde ≥97%
Bromo-6-vératraldéhyde
Purity: 97%
CAS No.: 5392-10-9
Molecular Formula: C9H9BrO3
Formula Weight: 245.08
Melting Point: 147-152°
Beilstein Reference: 2052355
Formule: C₉H₉BrO₃
MW: 245,07 g/mol
Point d'ébullition: 300 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 147…152 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003301
Numéro CAS: 5392-10-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité