3,5-Dibromosalicylaldéhyde
Fournisseur: Molekula
MOLEM32225469EA 0 EUR InStock
MOLEM32225469
3,5-Dibromosalicylaldéhyde
3,5-Dibromosalicylaldéhyde
Formule: C₇H₄Br₂O₂
MW: 279,92 g/mol
Point d'ébullition: 261 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 86 °C
Numéro MDL: MFCD00003318
Numéro CAS: 90-59-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité