3,5-Dibromo-4-hydroxybenzaldéhyde 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
A12780.06EA 41.8 EUR InStock
A12780.06 A12780.14 A12780.22
3,5-Dibromo-4-hydroxybenzaldéhyde 97%
3,5-Dibromo-4-hydroxybenzaldéhyde
Melting Point: 179-182°
Beilstein Reference: 1948512
Formule: C₇H₄Br₂O₂
MW: 279,92 g/mol
Point de fusion: 179…182 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016980
Numéro CAS: 2973-77-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité