Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Bromobenzonitrile 99%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

ACRO106690100EA 63.2 EUR InStock
ACRO106690100
2-Bromobenzonitrile 99%
2-Bromobenzonitrile


Formule: C₇H₄BrN
MW: 182,02 g/mol
Point d'ébullition: 252 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 53…56 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00001772
Numéro CAS: 2042-37-7
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 52 to 56 °C
GC ≥98.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité