Béchers, forme haute, Verre borosilicaté DURAN®
Fournisseur: Lenz
LENZ07004073EA 462 EUR InStock
LENZ07004073 LENZ07004076 LENZ07004043 LENZ07004070 LENZ07004061 LENZ07004049 LENZ07004037 LENZ07004028 LENZ07004067 LENZ07004055
Béchers, forme haute, Verre borosilicaté DURAN®
Béchers
DURAN® borosilicate glass, with spout.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Graduated for approximate reading of contents and labelling area.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité