Multimètre (pH/ion/oxygène), portatif, SevenGo Duo pro™ SG68
Fournisseur: Mettler - Toledo
51302610 51302611 51302612 51302613
665-0267EA 1990 EUR InStock
665-0267 665-0193 665-0194 665-0268
Multimètre (pH/ion/oxygène), portatif, SevenGo Duo pro™ SG68
Electrochemistry Meters pH-mètres et multi-paramètres
Appareil de mesure double canal portable pour la détermination simultanée des mesures du pH, de la tension en mV, des concentrations en ions et de l'oxygène dissous.
  • Solide boîtier étanche, écran rétroéclairé et menu intuitif
  • Étalonnage du pH jusqu'à cinq points avec une sélection de 7 kits de tampons prédéfinis et un kit défini par l'utilisateur
  • Stockage de données pour 500 enregistrements BPL avec date/heure, ID du capteur et numéro de série, ID de l'utilisateur et de l'échantillon
  • Interface infrarouge pour transfert des données vers une imprimante ou un ordinateur
  • Plus grande fiabilité grâce à une assistance complète pour les capteurs ISM® (Intelligent Sensor Management)
SG68-FK2 Field Kit includes the same items as SG68-ELK, plus field compact case, rubber holster, 2 SevenGo clips, buffer sachets pH (two each: 4,00, 7,00) and calibration bottles.
Informations de commande: Le kit d'électrodes SG68-ELK se compose d'un appareil de mesure pH/ion/oxygène dissous double canal avec système InLab® Expert-Pro-ISM-IP67 et InLab® 605-ISM (tous deux avec protection IP 67 et câble fixe de 1,8 m), et est fourni avec piles, dragonne, instructions d'utilisation, certificat de test et déclaration de conformité.
Le kit de terrain SG68-FK2 se compose des mêmes éléments que le kit SG68-ELK, mais a en plus une sacoche de terrain compacte, un étui en caoutchouc, 2 clips SevenGo, des sachets de tampons pour pH (2×pH 4,00 et 2×pH 7,00) et des flacons de calibrage.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité