4-Bromobenzonitrile
Fournisseur: Molekula
MOLEM30424821EA 0 EUR InStock
MOLEM30424821
4-Bromobenzonitrile
4-Bromobenzonitrile
Formule: C₇H₄BrN
MW: 182,02 g/mol
Point d'ébullition: 236 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ∼90 °C
Densité: 1,562 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 130 °C
Numéro MDL: MFCD00001811
Numéro CAS: 623-00-7
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité