Acide 2-bromobenzoïque ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A13608.0B A13608.18 A13608.30
A13608.0BEA 582 EUR InStock
A13608.0B A13608.18 A13608.30
Acide 2-bromobenzoïque ≥98%
Acide 2-bromobenzoïque
Purity: 98%
CAS No.: 88-65-3
Molecular Formula: C7H5BrO2
Formula Weight: 201.02
Melting Point: 146-150°
Beilstein Reference: 971266
Formule: C₇H₅BrO₂
Point d'ébullition: 296 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 146…150 °C
Densité: 1.930
Point d'éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002402
Numéro CAS: 88-65-3
EINECS: 201-848-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité