Flacons, fond plat, col large, avec rebord renforcé
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
07050037 07050049 07050058 07050070 07050073 07050074
LENZ07050037EA 143 EUR InStock
LENZ07050037 LENZ07050049 LENZ07050058 LENZ07050070 LENZ07050073 LENZ07050074
Flacons, fond plat, col large, avec rebord renforcé
Ballons Ballons à fond plat
DURAN®, borosilicate glass, clear.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Marked with capacity and a white labelling area. Flasks with neck external diameter larger than 65 mm have reinforced rims.
Certifications: Acc. to DIN ISO 24450
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité