Cathéters intraveineux, Surflash™
Fournisseur: TERUMO
SR-FF1464 SR-FF1651 SR-FF1832 SR-FF1851 SR-FF2032 SR-FF2051 SR-FF2225 SR-FF2419
TERUSR-FF1464EA 122 EUR InStock
TERUSR-FF1464 TERUSR-FF1651 TERUSR-FF1832 TERUSR-FF1851 TERUSR-FF2032 TERUSR-FF2051 TERUSR-FF2225 TERUSR-FF2419
Cathéters intraveineux, Surflash™
Canules
Surflash is made of PU, which is firm at room temperature but soft at body temperature, making the catheter more comfortable.
  • Only exists in the straight version
  • Enables quick and easy confirmation of the placement in the vein by an additional flashback
  • Higher certainty of proper placement
Pour les patients dont les veines sont difficiles à trouver et chez qui les ponctions veineuses sont plus difficiles à réaliser notamment les jeunes enfants ou les personnes suivant une chimiothérapie.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité