Screw caps for laboratory bottles
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
07105500 07105501 07105502
LENZ07105500EA 123 EUR InStock
LENZ07105500 LENZ07105501 LENZ07105502
Screw caps for laboratory bottles
Capuchons Bouchons pour flacons
PBT, red, with PTFE coated seals.
  • For DIN GL threads
  • Heat resistant up to +180 °C
  • Autoclavable, sterilisable with hot air
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité