Anneaux verseurs pour flacons de laboratoire
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
07105600 07105601
LENZ07105600EA 26.9 EUR InStock
LENZ07105600 LENZ07105601
Anneaux verseurs pour flacons de laboratoire
Capuchons Bouchons pour flacons
Pouring rings are made of ETFE.
  • For DIN GL threads
  • Heat resistant up to +180 °C
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité