Acide 4-bromobenzoïque 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO148705000EA 386 EUR InStock
ACRO148705000 ACRO148701000 ACRO148700250
Acide 4-bromobenzoïque 97%
Acide 4-bromobenzoïque
Formule: C₇H₅BrO₂
MW: 201,02 g/mol
Point de fusion: 251…256 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00002529
Numéro CAS: 586-76-5
Merck Index: 13,01392
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 251 to 257 °C
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité