Acide 4-bromobenzoïque
Fournisseur: Molekula
MOLEM82916461EA 0 EUR InStock
MOLEM82916461
Acide 4-bromobenzoïque
Acide 4-bromobenzoïque
Formule: C₇H₅BrO₂
MW: 201,02 g/mol
Point d'ébullition: 300 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 252…256 °C
Densité: 1,894 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00002529
Numéro CAS: 586-76-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité