Acide 5-bromoanthranilique 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A11915.06EA 53.4 EUR InStock
A11915.06 A11915.22 A11915.14
Acide 5-bromoanthranilique 98%
Acide 5-bromoanthranilique
Purity: 98%
CAS No.: 5794-88-7
Molecular Formula: C7H6BrNO2
Formula Weight: 216.03
Melting Point: ca 215° dec.
Beilstein Reference: 639028
Merck Reference: 14,1405
MDL No.: MFCD00007823
Formule: C₇H₆BrNO₂
MW: 216,03 g/mol
Point d'ébullition: 342 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ∼215 °C (déc.)
Numéro MDL: MFCD00007823
Numéro CAS: 5794-88-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,01389
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité