Acide 5-bromoanthranilique
Attention
Synonyms: 2-Amino-5-bromobenzoic acid
018242-100G 018242-25G
FLUO018242-100GEA 0 EUR InStock
FLUO018242-100G FLUO018242-25G
Acide 5-bromoanthranilique
5-Bromoanthranilic acid
Formule: C₇H₆BrNO₂
MW: 216,03 g/mol
Point d'ébullition: 342 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 218…219 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007823
Numéro CAS: 5794-88-7
EINECS: 227-338-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,01389
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité