Acide 3,5-dichloro-4-hydroxybenzoïque ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A12923.14 A12923.06 A12923.22
A12923.14EA 102 EUR InStock
A12923.14 A12923.06 A12923.22
Acide 3,5-dichloro-4-hydroxybenzoïque ≥97%
Acide 3,5-dichloro-4-hydroxybenzoïque
Purity: 97% CAS No.: 3336-41-2 Molecular Formula: C7H4Cl2O3 Formula Weight: 207.01 Melting Point: 265-270° Beilstein Reference: 2616297
Formule: C₇H₄Cl₂O₃
MW: 207,01 g/mol
Point d'ébullition: 341 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 265…270 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002550
Numéro CAS: 3336-41-2
EINECS: 222-071-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité