Acide 3,5-dibromo-4-hydroxybenzoïque ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A18361.14 A18361.22
A18361.14EA 66.9 EUR InStock
A18361.14 A18361.22
Acide 3,5-dibromo-4-hydroxybenzoïque ≥98%
Acide 3,5-dibromo-4-hydroxybenzoïque
Purity: 98%
CAS No.: 3337-62-0
Molecular Formula: C7H4Br2O3
Formula Weight: 295.93
Melting Point: 269-273°
Beilstein Reference: 2416147
Formule: C₇H₄Br₂O₃
MW: 295,91 g/mol
Point d'ébullition: 365 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 269…273 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002548
Numéro CAS: 3337-62-0
EINECS: 222-075-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité