Acide 3-bromo-4-hydroxybenzoïque ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
B21338.09 B21338.18
B21338.09EA 47.5 EUR InStock
B21338.09 B21338.18
Acide 3-bromo-4-hydroxybenzoïque ≥98%
Acide 3-bromo-4-hydroxybenzoïque
Purity: 98%
CAS No.: 14348-41-5
Molecular Formula: C7H5BrO3
Formula Weight: 217.02
Melting Point: 176-178°
MDL No.: MFCD00017547
Formule: C₇H₅BrO₃
Point de fusion: 176…178 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017547
Numéro CAS: 14348-41-5
EINECS: 238-299-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité