Acide 5-bromosalicylíque 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Bromo-2-hydroxybenzoic acid
162140500 162142500
ACRO162140500EA 56.1 EUR InStock
ACRO162140500 ACRO162142500
Acide 5-bromosalicylíque 98%
Acide 5-bromosalicylíque
Formule: C₇H₅BrO₃
MW: 217,02 g/mol
Point d'ébullition: 334 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 162…166 °C
Numéro MDL: MFCD00002455
Numéro CAS: 89-55-4
EINECS: 201-917-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 164 to 172 °C
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité