Acide 3-hydroxy-2,4,6-tribromobenzoïque 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO334890050EA 85.9 EUR InStock
ACRO334890050 ACRO334890250
Acide 3-hydroxy-2,4,6-tribromobenzoïque 97%
Acide 3-hydroxy-2,4,6-tribromobenzoïque
Formule: C₇H₃Br₃O₃
MW: 374,81 g/mol
Point d'ébullition: 396 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 144…149 °C
Numéro MDL: MFCD00055557
Numéro CAS: 14348-40-4
ONU: 2811
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 144 to 149 °C
Titration with NaOH ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité