1-Bromo-2,3-dichlorobenzène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B21904.14 B21904.22
B21904.14EA 46 EUR InStock
B21904.14 B21904.22
1-Bromo-2,3-dichlorobenzène ≥98%
1-Bromo-2,3-dichlorobenzène
Purity: 98%
CAS No.: 56961-77-4
Molecular Formula: C6H3BrCl2
Formula Weight: 225.91
Melting Point: 56-60°
Boiling Point: 243°
MDL No.: MFCD00000536
Formule: C₆H₃BrCl₂
MW: 225,9 g/mol
Point d'ébullition: 243 °C
Point de fusion: 56…60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000536
Numéro CAS: 56961-77-4
EINECS: 260-476-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité