1-Bromo-2,4-dichlorobenzène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2,4-Dichlorobromobenzene
A12298.06 A12298.14 A12298.22
A12298.06EA 46.2 EUR InStock
A12298.06 A12298.14 A12298.22
1-Bromo-2,4-dichlorobenzène ≥98%
1-Bromo-2,4-dichlorobenzène
Purity: 98%
CAS No.: 1193-72-2
Molecular Formula: C6H3BrCl2
Formula Weight: 225.91
Melting Point: 26-27°
Boiling Point: 235°
MDL No.: MFCD00018333
Formule: C₆H₃BrCl₂
MW: 225,9 g/mol
Point d'ébullition: 235 °C
Point de fusion: 26…27 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00018333
Numéro CAS: 1193-72-2
EINECS: 214-778-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité