2-Bromo-1,4-dichlorobenzène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Bromo-2,5-dichlorobenzene
A12056.06 A12056.14
A12056.06EA 36 EUR InStock
A12056.06 A12056.14
2-Bromo-1,4-dichlorobenzène ≥98%
2-Bromo-1,4-dichlorobenzène
Purity: 98%
CAS No.: 1435-50-3
Molecular Formula: C6H3BrCl2
Formula Weight: 225.91
Flash Point: >110°(230°F)
Melting Point: 32-36°
Boiling Point: 118-120°/20mm
Beilstein Reference: 1934815
MDL No.: MFCD00018505
Formule: C₆H₃BrCl₂
MW: 225,9 g/mol
Point d'ébullition: 118…120 °C (20 mmHg)
Point de fusion: 32…36 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00018505
Numéro CAS: 1435-50-3
EINECS: 215-859-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité