1-Bromo-2,6-dichlorobenzène ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
L11062.06EA 49.9 EUR InStock
L11062.06 L11062.14
1-Bromo-2,6-dichlorobenzène ≥97%
1-Bromo-2,6-dichlorobenzène
Purity: 97%
CAS No.: 19393-92-1
Molecular Formula: C6H3BrCl2
Formula Weight: 225.91
Flash Point: >100°(212°F)
Melting Point: 59-62°
Boiling Point: 241-243°
Beilstein Reference: 1681054
MDL No.: MFCD00000574
Formule: C₆H₃BrCl₂
MW: 225,9 g/mol
Point d'ébullition: 241…243 °C
Point de fusion: 59…62 °C
Densité: 2,077 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >100 °C (212 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000574
Numéro CAS: 19393-92-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité