Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Bromo-2,6-dichlorobenzène

Attention
Synonyms: 2-Bromo-1,3-dichlorobenzene

001113-5G 001113-25G
FLUO001113-5GEA 0 EUR InStock
FLUO001113-5G FLUO001113-25G
1-Bromo-2,6-dichlorobenzène
1-Bromo-2,6-dichlorobenzène


Formule: C₆H₃BrCl₂
MW: 225,9 g/mol
Point d'ébullition: 242 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 66 °C
Densité: 2,077 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000574
Numéro CAS: 19393-92-1
EINECS: 243-018-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité