1-Bromo-2-chlorobenzène 98.5%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO106821000EA 146 EUR InStock
ACRO106821000 ACRO106820250
1-Bromo-2-chlorobenzène 98.5%
1-Bromo-2-chlorobenzène
Formule: C₆H₄BrCl
MW: 191,45 g/mol
Point d'ébullition: 204 °C (760 mmHg)
Densité: 1,649 g/cm³
Point d'éclair: 70 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00000532
Numéro CAS: 694-80-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow to light orange Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5805 to 1.5825 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité