1-Bromo-2-chlorobenzène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A11782.0BEA 580 EUR InStock
A11782.0B A11782.18 A11782.30
1-Bromo-2-chlorobenzène ≥98%
1-Bromo-2-chlorobenzène
Purity: 98+%
CAS No.: 694-80-4
Molecular Formula: C6H4BrCl
Formula Weight: 191.46
Flash Point: 79°(174°F)
Refractive Index: 1.5815
Melting Point: -13°
Boiling Point: 203-205°
Beilstein Reference: 1855303
MDL No.: MFCD00000532
Formule: C₆H₄BrCl
MW: 191,45 g/mol
Point d'ébullition: 203…205 °C
Point de fusion: –13 °C
Densité: 1,649
Point d'éclair: 79 °C (174 °F)
Numéro MDL: MFCD00000532
Numéro CAS: 694-80-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité