1-Bromo-2-chlorobenzène
Attention
Synonyms: 2-Bromochlorobenzene
001103-100G 001103-250G
FLUO001103-100GEA 0 EUR InStock
FLUO001103-100G FLUO001103-250G
1-Bromo-2-chlorobenzène
1-Bromo-2-chlorobenzène
Formule: C₆H₄BrCl
MW: 191,45 g/mol
Point d'ébullition: 204 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –12,1 °C
Densité: 1,65 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000532
Numéro CAS: 694-80-4
EINECS: 211-775-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité