4-Bromo-1,2-dichlorobenzène 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO269811000EA 168 EUR InStock
ACRO269811000 ACRO269810250
4-Bromo-1,2-dichlorobenzène 98+%
4-Bromo-1,2-dichlorobenzène
Formule: C₆H₃BrCl₂
MW: 225,9 g/mol
Point d'ébullition: 140…142 °C (30 mmHg)
Point de fusion: 23…24 °C
Numéro MDL: MFCD00040849
Numéro CAS: 18282-59-2
ONU: 2810
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5986 to 1.6006 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité