Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Bromo-1,2-dichlorobenzène

Attention
Synonyms: 1-Bromo-3,4-dichlorobenzene

001114-25G 001114-100G
FLUO001114-25GEA 0 EUR InStock
FLUO001114-25G FLUO001114-100G
4-Bromo-1,2-dichlorobenzène
4-Bromo-1,2-dichlorobenzène


Formule: C₆H₃BrCl₂
MW: 225,9 g/mol
Point d'ébullition: 140 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 24.5 °C
Densité: 1,781 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00040849
Numéro CAS: 18282-59-2
EINECS: 242-160-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité