1-Bromo-3,5-dichlorobenzène 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
331900250 331900050
ACRO331900250EA 54.4 EUR InStock
ACRO331900250 ACRO331900050
1-Bromo-3,5-dichlorobenzène 98%
1-Bromo-3,5-dichlorobenzène
Formule: C₆H₃BrCl₂
Point d'ébullition: 232 °C
Point de fusion: 74…77 °C
Point d'éclair: >110 °C
Numéro MDL: MFCD00000584
Numéro CAS: 19752-55-7
EINECS: 243-270-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 74 to 77 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité