1-Bromo-3,5-dichlorobenzène ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
B25492.22EA 186 EUR InStock
B25492.22 B25492.14 B25492.06
1-Bromo-3,5-dichlorobenzène ≥97%
1-Bromo-3,5-dichlorobenzène
Purity: 97%
CAS No.: 19752-55-7
Molecular Formula: C6H3BrCl2
Formula Weight: 225.91
Melting Point: 73-77°
Boiling Point: 232°
MDL No.: MFCD00000584
Formule: C₆H₃BrCl₂
MW: 225,9 g/mol
Point d'ébullition: 232 °C
Point de fusion: 73…77 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000584
Numéro CAS: 19752-55-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité