Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Bromo-3-chlorobenzène

Fournisseur: Molekula

MOLEM83315236EA 0 EUR InStock
MOLEM83315236
1-Bromo-3-chlorobenzène
1-Bromo-3-chlorobenzène


Formule: C₆H₄BrCl
MW: 191,45 g/mol
Point d'ébullition: 196 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –21,2 °C
Densité: 1,63 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000568
Numéro CAS: 108-37-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité