Acide 2-bromo-5-chlorobenzoïque
018255-1G 018255-5G 018255-25G
FLUO018255-1GEA 0 EUR InStock
FLUO018255-1G FLUO018255-5G FLUO018255-25G
Acide 2-bromo-5-chlorobenzoïque
Acide 2-bromo-5-chlorobenzoïque
Formule: C₇H₄BrClO₂
MW: 235,46 g/mol
Numéro MDL: MFCD00013982
Numéro CAS: 21739-93-5
EINECS: 244-559-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité