Acide 4-bromo-2-chlorobenzoïque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
B1407-1G B1407-5G
TCIAB1407-1GEA 68.2 EUR InStock
TCIAB1407-1G TCIAB1407-5G
Acide 4-bromo-2-chlorobenzoïque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 4-bromo-2-chlorobenzoïque
Formule: C₇H₄BrClO₂
MW: 235,46 g/mol
Numéro MDL: MFCD00040903
Numéro CAS: 59748-90-2
EINECS: 261-911-9
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=99428aabf1f4e5a42e431a02ba8305a9220c2bd5&vid=f9ce0e0612c6c71ba671c7de25db4b8d414773e0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 172.0 to 175.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité