4-Bromo-2-chlorofluorobenzène
Attention
Synonyms: 4-Bromo-2-chloro-1-fluorobenzene, 4-Bromo-2-chlorofluorobenzene
002876-100G 002876-250G
FLUO002876-100GEA 0 EUR InStock
FLUO002876-100G FLUO002876-250G
4-Bromo-2-chlorofluorobenzène
4-Bromo-2-chlorofluorobenzène
Formule: C₆H₃BrClF
MW: 209,44 g/mol
Point d'ébullition: 92 °C (35 mmHg)
Densité: 1.72 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00051794
Numéro CAS: 60811-21-4
EINECS: 405-580-2
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité