2-Bromo-5-chlorofluorobenzène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A19570.06 A19570.14
A19570.06EA 49.9 EUR InStock
A19570.06 A19570.14
2-Bromo-5-chlorofluorobenzène ≥98%
2-Bromo-5-chlorofluorobenzène
Purity: 98%
CAS No.: 1996-29-8
Molecular Formula: C6H3BrClF
Formula Weight: 209.45
Flash Point: 92°(197°F)
Refractive Index: 1.5540
Boiling Point: 70-72°/11mm
Beilstein Reference: 2081083
MDL No.: MFCD00079708
Formule: C₆H₃BrClF
Point d'ébullition: 70…72 °C (11 mmHg)
Densité: 1.678
Point d'éclair: 92 °C (197 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00079708
Numéro CAS: 1996-29-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité