2-Bromo-5-chlorofluorobenzène
004151-25G 004151-100G
FLUO004151-25GEA 0 EUR InStock
FLUO004151-25G FLUO004151-100G
2-Bromo-5-chlorofluorobenzène
2-Bromo-5-chlorofluorobenzène
Formule: C₆H₃BrClF
MW: 209,44 g/mol
Numéro MDL: MFCD00079708
Numéro CAS: 1996-29-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité