5-Bromo-2-chlorofluorobenzène
Attention
Synonyms: 4-Bromo-1-chloro-2-fluorobenzene
004152-10G 004152-50G 004152-100G
FLUO004152-10GEA 0 EUR InStock
FLUO004152-10G FLUO004152-50G FLUO004152-100G
5-Bromo-2-chlorofluorobenzène
5-Bromo-2-chlorofluorobenzène
Formule: C₆H₃BrClF
MW: 209,44 g/mol
Point d'ébullition: 130…142 °C (20 mmHg)
Densité: 1,71 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00042519
Numéro CAS: 60811-18-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité