2-Bromo-4-chloroaniline ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L03808.14 L03808.06
L03808.14EA 217 EUR InStock
L03808.14 L03808.06
2-Bromo-4-chloroaniline ≥98%
2-Bromo-4-chloroaniline
Purity: 98%
CAS No.: 873-38-1
Molecular Formula: C6H5BrClN
Formula Weight: 206.47
Odour: Characteristic
Melting Point: 63-68°
Boiling Point: 127°/20mm
Beilstein Reference: 2802563
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00041313
Formule: C₆H₅BrClN
MW: 206,47 g/mol
Point d'ébullition: 127 °C (20 mmHg)
Point de fusion: 63…68 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041313
Numéro CAS: 873-38-1
EINECS: 212-837-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité