4-Bromo-2-chloroaniline ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A17859.09 A17859.18 A17859.30
A17859.09EA 48.2 EUR InStock
A17859.09 A17859.18 A17859.30
4-Bromo-2-chloroaniline ≥98%
4-Bromo-2-chloroaniline
Purity: 98+%
CAS No.: 38762-41-3
Molecular Formula: C6H5BrClN
Formula Weight: 206.47
Melting Point: 68-72°
Beilstein Reference: 3117740
Formule: C₆H₅BrClN
MW: 206,47 g/mol
Point d'ébullition: 264 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 68…72 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007660
Numéro CAS: 38762-41-3
EINECS: 254-118-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité