Bottles, narrow neck, square, HDPE, with screw caps, Corning® Gosselin™
Fournisseur: Corning
FC1000-52 FC1000-51 FC1000-50
GOSSFC1000-52EA 244 EUR InStock
GOSSFC1000-52 GOSSFC1000-51 GOSSFC1000-50
Bottles, narrow neck, square, HDPE, with screw caps, Corning® Gosselin™
Flacons Flacons en plastique
Made of HDPE, translucent, with PP screw cap.
  • Graduated
  • Good chemical and temperature resistance
  • Tamper evident screw cap with shaped seal
  • Screw cap assembled
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité