Bottles, narrow neck, square, HDPE, with hinged cap, Corning® Gosselin™
Fournisseur: Corning
FC510-01 FC510-02 FC510-03
GOSSFC510-01EA 210 EUR InStock
GOSSFC510-01 GOSSFC510-02 GOSSFC510-03
Bottles, narrow neck, square, HDPE, with hinged cap, Corning® Gosselin™
Flacons Flacons en plastique
HDPE, translucent.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité