Entonnoirs de filtration
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
07200325 07200425
LENZ07200325EA 42.9 EUR InStock
LENZ07200325 LENZ07200425
Entonnoirs de filtration
Entonnoirs Entonnoirs pour la filtration Entonnoirs filtrants
Funnels, made of boroslicate glass 3,3.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
With integrated sintered glass filter plate.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité