4-Bromo-3-chloroaniline
Attention
003693-25G 003693-5G 003693-1G 003693-100G
FLUO003693-25GEA 0 EUR InStock
FLUO003693-25G FLUO003693-5G FLUO003693-1G FLUO003693-100G
4-Bromo-3-chloroaniline
4-Bromo-3-chloroaniline
Formule: C₆H₅BrClN
MW: 206,47 g/mol
Point d'ébullition: 264 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 67…68 °C
Numéro MDL: MFCD00041311
Numéro CAS: 21402-26-6
EINECS: 244-370-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité