1-Bromo-2-chloro-4-nitrobenzène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L07573.09 L07573.18
L07573.09EA 64.7 EUR InStock
L07573.09 L07573.18
1-Bromo-2-chloro-4-nitrobenzène ≥98%
1-Bromo-2-chloro-4-nitrobenzène
Purity: 98%
CAS No.: 29682-39-1
Molecular Formula: C6H3BrClNO2
Formula Weight: 236.45
Melting Point: 59-62°
Beilstein Reference: 2253107
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00051514
Formule: C₆H₃BrClNO₂
Point de fusion: 59…62 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051514
Numéro CAS: 29682-39-1
EINECS: 249-773-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité