1-(2-Bromoéthoxy)-4-chlorobenzène 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
379830050 379830250
ACRO379830050EA 171 EUR InStock
ACRO379830050 ACRO379830250
1-(2-Bromoéthoxy)-4-chlorobenzène 99%
1-(2-Bromoéthoxy)-4-chlorobenzène
Formule: C₈H₈BrClO
Point d'ébullition: 150…152 °C (18 mmHg)
Point de fusion: 38…39 °C
Point d'éclair: 150 °C
Numéro MDL: MFCD00000617
Numéro CAS: 2033-76-3
EINECS: 217-994-9
ONU: 2811
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5570 to 1.5590 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité